Learn More
Spike RBD Antibody (1042425), PE/Cy7, Novus Biologicals™
Código de producto. 30030961 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30030961 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30030961 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB10827PECY7
Mouse Monoclonal Antibody
Spike RBD Monoclonal antibody specifically detects Spike RBD in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno Spike RBD
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1042425
Conjugado PE-Cyanine7
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese Hamster Ovary cell line CHO-derived SARS-CoV Spike RBD, Arg306-Phe527, Accession # NP_0828851.1
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana SARS-CoV-2
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a