missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spike RBD Antibody (1042425) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30163449 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30163449 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30163449 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB10827JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Spike RBD Monoclonal antibody specifically detects Spike RBD in SARS-CoV-2 samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Spike RBD
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1042425
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese Hamster Ovary cell line CHO-derived SARS-CoV Spike RBD, Arg306-Phe527, Accession # NP_0828851.1
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana SARS-CoV-2
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.