missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Spike Monoclonal antibody specifically detects Spike in SARS-CoV samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Spike |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:1000 - 1:5000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 350-450 of SARS-CoV Spike RBD (NP_828851.1).,, Sequence:, ADYSVLYNSTFFSTFKCYGVSATKLNDLCFSNVYADSFVVKGDDVRQIAPGQTGVIADYNYKLPDDFMGCVLAWNTRNIDATSTGNYNYKYRYLRHGKLRP |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Cantidad | 100 μL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?