Learn More
SPIC Antibody (PCRP-SPIC-2C5), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Código de producto. 18521442 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18521442 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18521442 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308334AF405
Mouse Monoclonal Antibody
SPIC Monoclonal antibody specifically detects SPIC in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SPIC
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-SPIC-2C5
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen MGC40611, SPI-C, Spi-C transcription factor (Spi-1/PU.1 related), transcription factor Spi-C
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human SPIC protein (Uniprot: Q8N5J4)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 121599
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b