missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spi-B Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-5094036 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18255011 0.025 mg 25 microgramos
18259472 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18255011

Marca: Novus Biologicals NBP170345SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Spi-B Polyclonal specifically detects Spi-B in Human, Mouse, Bovine, Canine, Equine, Primate samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Spi-B
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 3-5 ug/ml
Formulación PBS containing 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q01892
Alias de gen SPI-B, Spi-B transcription factor (Spi-1/PU.1 related), transcription factor Spi-B
Símbolos de los genes SPIB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A portion of amino acid 15-65 of human Spi-B was used as the immunogen.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6689
Especificidad de la prueba Reacts in Chimpanzee, Cow, Dog, Horse, Human, Mouse, New World monkey and Orangutan. Predicted to react in Lizard. The amino acid sequence used as immunogen is 100% homologous in human, new world monkey, chimpanzee, cow, orangutan, rhesus monkey, wild pig, 94% homologous in panda, 89% homologous in dog, horse, 82% homologous in mouse, rat and 52% homologous in lizard.
Especies diana Human, Mouse, Bovine, Canine, Equine, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.