Learn More
Invitrogen™ SPHK1 Recombinant Human Protein
SPHK1, along with SPHK2, catalyzes the phosphorylation of sphingosine producing the signalling molecule sphingosine-1-phosphate (S1P).
1826.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_068807.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Formulación | 50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.02% Triton X-100, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 50% Glycerol |
Peso molecular | 71.4kDa |
Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15428693
|
Invitrogen™
PR8902A |
100μg |
1826.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15418783
|
Invitrogen™
PV5215 |
1mg |
7890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
S1P signals through G-protein coupled receptors and controls diverse cellular processes. Inhibitors of SPHKs are viewed as potential therapuetics for the treatment of cancer.
Especificaciones
NP_068807.2 | |
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.02% Triton X-100, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 50% Glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Full Length | |
SPHK and DGCK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
71.4kDa | |
RUO - research use only | |
SPHK1 | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |