missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sphingosine-1-phosphate Antibody (sonepcizumab), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 30115955 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30115955 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30115955 Sous-traitant Novus Biologicals N° du sous-traitant NBP328006V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Human Monoclonal Antibody

Sphingosine-1-phosphate Monoclonal antibody specifically detects Sphingosine-1-phosphate in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antígeno Sphingosine-1-phosphate
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon sonepcizumab
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD363, CD363 antigen, CHEDG1, D1S3362, ECGF1, EDG1, EDG-1, Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 1, endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 1, S1P receptor 1, S1P receptor Edg-1, s1p1, sphingosine 1-phosphate receptor 1, sphingosine 1-phosphate receptor EDG1, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-1, sphingosine-1-phosphate receptor 1
Especie del huésped Human
Inmunógeno Sphingosine-1-phosphate
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.