missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPG11 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18656981 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
0.02 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18656981 0.02 mL 0.02 ml
18683480 0.1 mL 0.01 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18656981

Marca: Novus Biologicals NBP2934460.02ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SPG11 Polyclonal antibody specifically detects SPG11 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SPG11
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:200-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen Colorectal carcinoma-associated protein, FLJ21439spatacsin, KIAA1840DKFZp762B1512, spastic paraplegia 11 (autosomal recessive), Spastic paraplegia 11 protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 550-750 of human SPG11 (NP_079413.3). KSKENLFNPSSKSSVSDQFDHLSSHLYLRNVEELIPALDLLCSAIRESYSEPQSKHFSEQLLNLTLSFLNNQIKELFIHTEELDEHLQKGVNILTSYINELRTFMIKFPWKLTDAIDEYDVHENVPKVKESNIWKKLSFEEVIASAILNNKIPEAQTFFRIDSHSAQKLEELIGIGLNLVFDNLKKNNIKEASELLKNMGF
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80208
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.