Learn More
SPEX CertiPrep™ OdorEroder
Código de producto. p-4186263 Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15286106
Marca: SPEX CertiPrep™ ODER100G
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de drogas de categoría 2 de acuerdo con el Reglamento (CE) No 273/2004, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Neutraliza eficazmente una amplia gama de olores de productos químicos en el laboratorio.
  • Los gránulos púrpura no tóxicos y seguros para el medio ambiente atrapan los olores y los convierten en compuestos inofensivos que permanecen atrapados en ellos.
  • A medida que se atrapan los olores, los gránulos comienzan a ponerse de color marrón.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Neutraliza eficazmente una amplia gama de olores de productos químicos en el laboratorio.
Volumen (métrico) 100 g