missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Speedy/Ringo Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18675139 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18675139 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18675139

Marca: Novus Biologicals NB1002521IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Speedy/Ringo Polyclonal antibody specifically detects Speedy/Ringo in Human, Mouse, Rat, Sheep samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Speedy/Ringo
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen hSpy/Ringo A, MGC110856, Rapid inducer of G2/M progression in oocytes A, RINGO A, Ringo3, SPDY1, speedy homolog 1 (Drosophila), speedy homolog A (Xenopus laevis), speedy protein A, speedy-1, Spy1, SPY1MGC57218
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to a C-terminal region of human Speedy/Ringo (within residues 200-286). This immunogen is conserved in both isoforms 1 and 2. [Swiss-Prot Q5MJ69]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, DNA Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 245711
Especies diana Human, Mouse, Rat, Sheep
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.