missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Speedy/Ringo Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18679960 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18679960 0.1 mL 0.10 ml
18609180 0.02 mL 0.02 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18679960

Marca: Novus Biologicals NBP2945650.1ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Speedy/Ringo Polyclonal antibody specifically detects Speedy/Ringo in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Speedy/Ringo
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen hSpy/Ringo A, MGC110856, Rapid inducer of G2/M progression in oocytes A, RINGO A, Ringo3, SPDY1, speedy homolog 1 (Drosophila), speedy homolog A (Xenopus laevis), speedy protein A, speedy-1, Spy1, SPY1MGC57218
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-313 of human SPDYA (NP_877433.2). MRHNQMCCETPPTVTVYVKSGSNRSHQPKKPITLKRPICKDNWQAFEKNTHNNNKSKRPKGPCLVIQRQDMTAFFKLFDDDLIQDFLWMDCCCKIADKYLLAMTFVYFKRAKFTISEHTRINFFIALYLANTVEEDEEETKYEIFPWALGKNWRKLFPNFLKLRDQLWDRIDYRAIVSRRCCEEVMAIAPTHYIWQRERSVHHSGAVRNYNRDEVQLPRGPSATPVDCSLCGKKRRYVRLGLSSSSSLSSHTAGVTEKHSQDSYNSLSMDIIGDPSQAYTGSEVVNDHQSNKGKKTNFLKKDKSMEWFTGSEE
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, DNA Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 245711
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.