Learn More
Speedy/Ringo Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18609180 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18609180 0.02 mL 0.02 ml
18679960 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18609180
Marca: Novus Biologicals NBP2945650.02ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
Speedy/Ringo Polyclonal antibody specifically detects Speedy/Ringo in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Speedy/Ringo
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen hSpy/Ringo A, MGC110856, Rapid inducer of G2/M progression in oocytes A, RINGO A, Ringo3, SPDY1, speedy homolog 1 (Drosophila), speedy homolog A (Xenopus laevis), speedy protein A, speedy-1, Spy1, SPY1MGC57218
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-313 of human SPDYA (NP_877433.2). MRHNQMCCETPPTVTVYVKSGSNRSHQPKKPITLKRPICKDNWQAFEKNTHNNNKSKRPKGPCLVIQRQDMTAFFKLFDDDLIQDFLWMDCCCKIADKYLLAMTFVYFKRAKFTISEHTRINFFIALYLANTVEEDEEETKYEIFPWALGKNWRKLFPNFLKLRDQLWDRIDYRAIVSRRCCEEVMAIAPTHYIWQRERSVHHSGAVRNYNRDEVQLPRGPSATPVDCSLCGKKRRYVRLGLSSSSSLSSHTAGVTEKHSQDSYNSLSMDIIGDPSQAYTGSEVVNDHQSNKGKKTNFLKKDKSMEWFTGSEE
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, DNA Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 245711
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG