missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spectrin beta 3 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18206122 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18206122 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18206122

Marca: Novus Biologicals NB11058783AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Spectrin beta 3 Polyclonal specifically detects Spectrin beta 3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Western Blot (Negative).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Spectrin beta 3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Western Blot (Negative)
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen O15020
Alias de gen Beta-III spectrin, glutamate transporter EAAT4-associated protein 41, GTRAP41, KIAA0302, SCA5, spectrin beta chain, brain 2, spectrin, beta, non-erythrocytic 2, Spectrin, non-erythroid beta chain 2, spinocerebellar ataxia 5
Símbolos de los genes SPTBN2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The epitope recognized by this antibody maps to a region between residues 2150 and 2200 of Spectrin beta 3 using the numbering given in entry NP_008877.1
Peso molecular del antígeno 271 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6712
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.