Learn More
Thermo Scientific™ Specialty Microcentrifuge Tubes, 0.4mL
Tienda MBP Molecular BioProducts ProductosBeskrivning
Address specific laboratory needs with these specialty tubes offering unique combinations of features and exceptional quality. The 0.25mL and 0.4mL Thermo Scientific™ Specialty Microcentrifuge Tubes are ideal for small volume protocols when a standard volume microcentrifuge tube is not required. The 1.2mL microtiter tubes offer additional volume capacity for sample dilution. These are available in a pre-racked 8 x 12 format and can be autoclaved, sealed and frozen for storage.
Tubos especializados
- Los tubos de microcentrífuga especializados de 0,25 ml y 0,4 ml están moldeados con una tapa adjunta
- El tubo de 0,4 ml está especialmente formulado a partir de polietileno de baja densidad y se puede cortar fácilmente para la eliminación de pelets
- El polietileno translúcido permite ver claramente el contenido de la muestra
- El interior liso y la superficie no humectable permiten la completa eliminación y recuperación de la muestra
Tubos Microtiter
- Los tubos de microtitulación de 1,2 ml tienen capacidad de volumen adicional para la dilución de muestras y son ideales para pruebas de HTVL-III, RIA, EIA, PCR, control de calidad farmacéutico y almacenamiento en congelador de muestras de bancos de sangre
- Las áreas de escritura mate en cada tubo y una gradilla alfanumérica simplifican la organización e identificación de muestras específicas
- El sistema de tubos Microtiter está disponible envasado a granel o con un tamaño estándar SBS
- La gradilla compatible con sistemas robóticos se puede integrar con facilidad en estaciones de trabajo de manipulación de líquidos automatizada
- La tira de tapones de polietileno sella de forma hermética los tubos de microtitulación para su almacenamiento; se pueden cortar fácilmente ocho tiras de tapones para muestras individuales
La mayor calidad
- Pruebas rigurosas para garantizar la integridad y seguridad de las muestras
- El tubo de microcentrífuga especial de 0,25 ml puede soportar una fuerza G máxima de 28 000 x g.
- Producto estéril con certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP, contaminación microbiana y endotoxinas
- Producto no estéril con certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos
Opciones de envasado
- Los tubos para microcentrífuga especiales se envasan en bolsas de 50 a efectos de control de contaminación.
- Los tubos y tapones Microtiter están disponibles estériles y sin esterilizar
Información para pedidos:
Envasados en 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja
Specifikationer
Specifikationer
| Certificaciones/conformidad | Certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos |
| Descripción | 0.4mL Polyethylene Tube and Cap, Nonsterile |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Capacidad (métrico) | 0.4 mL |
| Color | Natural |
| Material | Polietileno |
| Envase | 50 tubos/bolsa, 10 bolsas/unidad, 10 unidades/caja |
| Esterilidad | No estéril |
| RCF máx. | 28,000 x g |
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.