Learn More
Gilson™ Colector de SPE
Código de producto. 16606175 Tienda Gilson Productos
Change view
Click to view available options
N.º de puertos:
15
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de puertos unitSize
16606175 15 cada uno
1 options
Código de producto. 16606175 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor 37417013
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Kit de colector de SPE
  • Kit de colector de SPE de 15 posiciones (6 ml)
  • Gradilla para cartuchos, SPE, 15 posiciones, 6 ml (cantidad 1)
  • Placa de expulsión de cartuchos SPE (cantidad 1)
  • Junta con cierre hermético adhesivo, 15 posiciones (cantidad 2)
  • Colector, SPE, 15 posiciones (cantidad 1)
  • Sello del colector de juntas tóricas (cantidad 1)
  • Gradilla de tubos para recogida de SPE, 6 ml (cantidad 1)
Especificaciones
Descripción Kit de 15 posiciones
Volumen (métrico) 6 mL
Material Colector de SPE
N.º de puertos 15