Descripción
- Placa de expulsión del cartucho (cantidad 1)
- Gradilla para cartuchos, SPE, 24 posiciones, 1 ml (cantidad 1)
- Junta con cierre hermético adhesivo, 24 posiciones (cantidad 2)
- Colector, SPE, 24 posiciones (cantidad 1)
- Sello del colector de juntas tóricas (cantidad 1)
- Gradilla de tubos, recogida de SPE, 1–3 ml, 12 x 75 mm (cantidad 1)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Kit de 24 posiciones |
| Volumen (métrico) | 1 mL |
| Material | Colector de SPE |
| N.º de puertos | 24 |