Learn More
SPATA6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno SPATA6
Concentración 0.32 mg/mL
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16859193
Ver documentos
Proteintech
11849-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16849193
Ver documentos
Proteintech
11849-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
May play a role in spermatid maturation or sperm function.
Especificaciones
Especificaciones
SPATA6
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q3U6K5, Q99MU5, Q9NWH7
171413, 54558, 67946
SPATA6 Fusion Protein Ag2413
Primary
-20°C
SPATA6
0.32 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
HASH, SPATA6, spermatogenesis associated 6, SRF 1, SRF1
Spata6
IgG
Antigen Affinity Chromatography