missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPATA5 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200075504 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18118177 0.1 mL 0.10 ml
18637825 25 μL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18118177

Marca: Novus Biologicals NBP238302

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SPATA5 Polyclonal specifically detects SPATA5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SPATA5
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q8NB90
Alias de gen AFG2ATPase family gene 2 homolog, ATPase family protein 2 homolog, SPAFspermatogenesis associated factor SPAF, spermatogenesis associated 5, Spermatogenesis-associated factor protein, spermatogenesis-associated protein 5
Símbolos de los genes SPATA5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: SLELSLQLSQLDLEDTQIPTSRSTPYKPIDDRITNKASDVLLDVTQSPGDGSGLMLEEVTGLKCNFESAREGNEQLT
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 166378
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.