missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPATA22 Antibody (OTI6H9), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18158406 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18158406 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18158406

Marca: Novus Biologicals NBP274309R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SPATA22 Monoclonal specifically detects SPATA22 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SPATA22
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6H9
Conjugado DyLight 550
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen NYDSP20, NYD-SP20, spermatogenesis associated 22, spermatogenesis-associated protein 22, testes development-related NYD-SP20, Testis development protein NYD-SP20
Símbolos de los genes SPATA22
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human SPATA22 (NP_115987) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84690.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.