missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPATA2 Antibody (Z1P1F10*F12), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18173719 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18173719 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18173719

Marca: Novus Biologicals NBP250304F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SPATA2 Monoclonal specifically detects SPATA2 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SPATA2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon Z1P1F10*F12
Conjugado FITC
Dilución ELISA, Immunohistochemistry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen KIAA0757FLJ13167, PD1spermatogenesis associated PD1, spermatogenesis associated 2, spermatogenesis-associated protein 2, Spermatogenesis-associated protein PD1, tamo
Símbolos de los genes SPATA2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Peptide Sequence - KSTQLSHLVYR
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9825
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.