missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPATA18 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Código de producto. 18714683 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18714683 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18714683

Marca: Novus Biologicals NBP241148AF700

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Chicken Polyclonal Antibody

SPATA18 Polyclonal antibody specifically detects SPATA18 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SPATA18
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 700
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ32906, Mieap, mitochondria-eating protein, spermatogenesis associated 18 homolog (rat), Spermatogenesis-associated protein 18, SPETEX1
Especie del huésped Chicken
Inmunógeno Antibody was raised against a 19 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human SPATA18. The immunogen is located within amino acids 90 - 140 of SPATA18. Amino Acid Squence: CDTFDRERHKDPSPRDRDMQ
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 132671
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgY
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.