Learn More
Eppendorf™ Sellado de repuesto
Código de producto. 12803222 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Cubo 750 ml /S-4-104
FA–45–48-11
Rotor A-2-DWP-AT
Rotor S-24-11-AT
Tapa de rotor
Tapa del rotor QuickLock FA-45-48-11
Tapa del rotor S-24-11-AT
Tapón hermético a los aerosoles 400 ml
Tamaño de la unidad:
5 PCS
cada uno
paquete de 2
paquete de 4
paquete de 5
Código de producto. 12803222
Marca: Eppendorf™ 5820705000
Para utilizar con rotores Eppendorf
  • Sellado de repuesto para tapas de rotor
  • Disponibles en una amplia gama de volúmenes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Sellado de repuesto
Para utilizar con (equipo) Rotor A-2-DWP-AT
Incluye Paquete de 2