Learn More
Eppendorf™ Tapas de repuesto de rotor
Código de producto. 10206222 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
F–55-16-5- PCR
Rotor A-2-DWP-AT
Rotor F–45–18-11Kit
Rotor FA–45–18-11
Rotor FA–45–20-17
Rotor FA–45-24-11
Rotor FA–45-24-11- Especial
Rotor FA–45-32-5- PCR
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10206222 Rotor FA–45-32-5- PCR cada uno
13437926 Rotor A-2-DWP-AT paquete de 2
10413042 Rotor F–45–18-11Kit cada uno
10432452 F–55-16-5- PCR cada uno
10213553 Rotor FA–45–18-11 cada uno
13296609 Rotor FA–45–20-17 cada uno
10693823 Rotor FA–45-24-11 cada uno
10403042 Rotor FA–45-24-11- Especial cada uno
8 options
Código de producto. 10206222
Proveedor: Eppendorf™ 5424708005
Diseñado para utilizarlo con rotores Eppendorf
  • Tapa de repuesto de rotor
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Herméticos a los aerosoles
  • Para usar en aplicaciones de manipulación de líquidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tapa
Para utilizar con (equipo) Rotor FA–45-32-5- PCR