Learn More
SPARC-like 1/SPARCL1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200065087 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18625272 100 μg 100 microlitros
18632042 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18625272
Marca: Novus Biologicals NBP298699100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
SPARC-like 1/SPARCL1 Polyclonal antibody specifically detects SPARC-like 1/SPARCL1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SPARC-like 1/SPARCL1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:1000-1:2000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen hevin, High endothelial venule protein, MAST 9, MAST9, PIG33, proliferation-inducing protein 33, SC1, SPARC-like 1 (hevin), SPARC-like 1 (mast9, hevin), SPARC-like protein 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human SPARC-like 1/SPARCL1 (Accession#: NP_004675.3; Met 1-Phe 664)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8404
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG