missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPARC Antibody (rOSTN/8527), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18525518 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 755
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18525518 0.1 mL, DyLight 755
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18525518 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320948IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SPARC Monoclonal antibody specifically detects SPARC in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SPARC
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rOSTN/8527
Conjugado DyLight 755
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Basement-membrane protein 40, BM-40, ONcysteine-rich protein, osteonectin, Secreted protein acidic and rich in cysteine, secreted protein, acidic, cysteine-rich (osteonectin)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-200) of human SPARC protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6678
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.