missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPARC Antibody (124413), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 30063665 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30063665 0.5 mL 0.50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30063665 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB942S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

SPARC Monoclonal antibody specifically detects SPARC in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SPARC
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 124413
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Basement-membrane protein 40, BM-40, ONcysteine-rich protein, osteonectin, Secreted protein acidic and rich in cysteine, secreted protein, acidic, cysteine-rich (osteonectin)
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse SPARC/Osteonectin, Ala18-Ile302, Accession # P07214
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6678
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.