missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPARC Antibody (122511) [DyLight 755], Novus Biologicals™

Código de producto. 18535227 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18535227 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18535227 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB941Z

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SPARC Monoclonal antibody specifically detects SPARC in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SPARC
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 122511
Conjugado DyLight 755
Dilución ELISA, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Basement-membrane protein 40, BM-40, ONcysteine-rich protein, osteonectin, Secreted protein acidic and rich in cysteine, secreted protein, acidic, cysteine-rich (osteonectin)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human SPARC, Ala18-Ile303, Accession # P09486
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6678
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.