missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SPANXN3 Antibody (OTI4B1), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18115287 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18115287 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18115287 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP274308AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SPANXN3 Monoclonal specifically detects SPANXN3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SPANXN3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4B1
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen cancer/testis antigen family 11, member 8, CT11.8, Nuclear-associated protein SPAN-Xn3, SPANX family member N3, SPANX family, member N3, SPANX-N3sperm protein associated with the nucleus on the X chromosome N3
Símbolos de los genes SPANXN3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human SPANXN3 (NP_001009609) produced in E.coli.
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 139067
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.