Learn More
Cytiva Separadores
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Grosor (métrico):
0,75 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| Para utilizar con (equipo) | SE 250, 260 y MiniVE |
| Tipo | Separador |
| Material | PVC |
| Cantidad | 2/paq. |
| Forma | Con forma de T |
| Grosor (imperial) | 0,02 in |
| Grosor (métrico) | 0,75 mm |