Descripción
SP9 Polyclonal specifically detects SP9 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SP9 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P0CG40 |
| Alias de gen | transcription factor Sp9, Sp9 transcription factor, ZNF990 |
| Símbolos de los genes | SP9 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |