missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SP110 Antibody (OTI4C1), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18142997 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18142997 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18142997 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP274306AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SP110 Monoclonal specifically detects SP110 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SP110
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4C1
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen FLJ22835, IFI41, IFI75, interferon-induced protein 41, 30kD, Interferon-induced protein 41/75, interferon-induced protein 75, 52kD, IPR1, phosphoprotein 41, phosphoprotein 75, SP110 nuclear body protein, Speckled 110 kDa, Transcriptional coactivator Sp110, VODI
Símbolos de los genes SP110
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 232-521 of human SP110 (NP_004501) produced in E.coli.
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3431
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.