Learn More
SP100 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Código de producto. 18627172 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18627172 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18627172 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297407APC
Rabbit Polyclonal Antibody
SP100 Polyclonal antibody specifically detects SP100 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SP100
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen DKFZp686E07254, FLJ00340, FLJ34579, lysp100b, nuclear antigen Sp100, nuclear autoantigen Sp-100, Nuclear dot-associated Sp100 protein, SP100 nuclear antigen, SP100-HMG nuclear autoantigen, Speckled 100 kDa
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SP100 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6672
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG