Learn More
Bel-Art™ Montura de amortiguación de vibraciones Premium SP Scienceware™ Vibrasorb™
Protege equipos electromecánicos y ópticos frente a la exposición a vibraciones. Las monturas de amortiguación de vibraciones Bel Art™ SP Scienceware™ Vibrasorb™ Premium facilitan el uso óptimo de los equipos.
1204.31€ - 1655.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Anchura (métrico) | 35 cm |
Tipo de producto | Vibration Damping Mount |
Color | Gray |
Material | Terrazo |
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12320679
|
Bel-Art™
H18386-0000 |
45 x 56 x 7.6 cm |
1655.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
12330679
|
Bel-Art™
H18386-0001 |
35 x 35 x 7.6 cm |
1204.31€
cada uno |
N/A | ||||||
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
|
Descripción
Protege equipos electromecánicos y ópticos frente a la exposición a vibraciones.Las monturas de amortiguación de vibraciones Bel Art™ SP Scienceware™ Vibrasorb™ Premium facilitan el uso óptimo de los equipos.
- Superficie pulida resistente a arañazos y ataques químicos Plataformas con grosor de 6.4 cm (2½ in.)
- Moldeada con terrazo denso de color blanco y negro
- Cuatro almohadillas Vibro-Absorber™ con patas de neopreno que soportan hasta 16 kg (35 lb)
- El tamaño mayor absorbe vibraciones hasta 13 Hz con una carga de 16 kg (35 lb); el tamaño más pequeño absorbe vibraciones hasta 16 Hz con una carga de 16 kg (35lb) de carga
- Con cargas más ligeras, la frecuencia mínima de amortiguación para ambos tamaños aumentará hasta un valor entre 16 Hz y 25 Hz
- Pesos de envío: grande 39 kg (87 lb), pequeño 19 kg (42 lb)
Especificaciones
Not Autoclavable | |
Vibration Damping Mount | |
Terrazo |
35 cm | |
Gray |