missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
SP-D Monoclonal antibody specifically detects SP-D in Macaque samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SP-D |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 001 |
| Conjugado | PerCP |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | COLEC7collectin-7, collectin 7, Collectin-7, Lung surfactant protein D, PSPD, PSP-D, SFTP4pulmonary surfactant-associated protein D, SP-Dpulmonary surfactant apoprotein, surfactant protein D, surfactant, pulmonary-associated protein D, surfactant-associated protein, pulmonary 4 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Rhesus SP-D (Accession#: NP_001035283.1; Met1-Phe375). |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?