missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOX9 Antibody (SOX9/2398), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18593854 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18593854 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18593854 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308399UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SOX9 Monoclonal antibody specifically detects SOX9 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SOX9
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon SOX9/2398
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen campomelic dysplasia, autosomal sex-reversal, CMD 1, CMD1, CMPD1, SRA1SRY (sex-determining region Y)-box 9 protein, SRY (sex determining region Y)-box 9, SRY-related HMG-box, gene 9, transcription factor SOX-9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human SOX9 protein fragment (around aa 393-508) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P48436)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6662
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.