missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOX9 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18785813 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18785813 0.025 mg 25 microgramos
18755323 - 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18785813

Marca: Novus Biologicals NBP224659SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 3 publications

SOX9 Polyclonal specifically detects SOX9 in Human, Mouse, Rat, Canine, Feline, Goat, Primate, Sheep samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Clasificación Polyclonal
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Especies diana Human, Rat, Canine, Feline, Goat, Primate, Sheep
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.