missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOX6 Antibody (OTI1E7), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18184897 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18184897 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18184897

Marca: Novus Biologicals NBP274304AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SOX6 Monoclonal specifically detects SOX6 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SOX6
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1E7
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen HSSOX6, SOXD, SRY (sex determining region Y)-box 6, SRY-box containing gene 6, transcription factor SOX-6
Símbolos de los genes SOX6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-244 of human SOX6 (NP_201583) produced in E.coli.
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55553
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.