Learn More
SOX21 Antibody (CL4681) [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™
Código de producto. 30287390 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30287390 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30287390 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP259058MFV610
Mouse Monoclonal Antibody
SOX21 Monoclonal antibody specifically detects SOX21 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SOX21
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL4681
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen SOX25SOX-A, SOXA, SRY (sex determining region Y)-box 21, SRY-box 21, transcription factor SOX-21
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q9Y651, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11166
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1