missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOX2 Antibody (SOX2/1792), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18669498 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18669498 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18669498

Marca: Novus Biologicals NBP254593H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SOX2 Monoclonal antibody specifically detects SOX2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SOX2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon SOX2/1792
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen ANOP3, MCOPS3, MGC2413, SRY (sex determining region Y)-box 2, SRY-related HMG-box gene 2, transcription factor SOX2, transcription factor SOX-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (within aa176-305) of human SOX2 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P48431)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Neuroscience, Sensory Systems, Stem Cell Markers, Stem Cells, Transcription Factors and Regulators, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6657
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.