missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOX2 Antibody (245610), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18512087 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18512087 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18512087

Marca: Novus Biologicals FAB2018MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SOX2 Monoclonal antibody specifically detects SOX2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-reported
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SOX2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 245610
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-reported
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ANOP3, MCOPS3, MGC2413, SRY (sex determining region Y)-box 2, SRY-related HMG-box gene 2, transcription factor SOX2, transcription factor SOX-2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human SOX2, Gly135-Met317, Accession # P48431
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Neuroscience, Sensory Systems, Stem Cell Markers, Stem Cells, Transcription Factors and Regulators, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6657
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.