missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOX17 Antibody (OTI2B6), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18117635 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18117635 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18117635 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP274299AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SOX17 Monoclonal specifically detects SOX17 in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SOX17
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2B6
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen FLJ22252, SRY (sex determining region Y)-box 17, SRY-related HMG-box transcription factor SOX17, transcription factor SOX-17, VUR3
Símbolos de los genes SOX17
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein expressed in E.coli corresponding to amino acids 177-414 of human SOX17.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64321.0
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.