Learn More
SOX17 Antibody (614013), DyLight 594, Novus Biologicals™
Código de producto. 18670120 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18670120 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18670120 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB19241M
Mouse Monoclonal Antibody
SOX17 Monoclonal antibody specifically detects SOX17 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SOX17
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 614013
Conjugado DyLight 594
Dilución Immunocytochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ22252, SRY (sex determining region Y)-box 17, SRY-related HMG-box transcription factor SOX17, transcription factor SOX-17, VUR3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human SOX17, Asp177-Val414, Accession # Q9H6I2
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64321
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1