missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOX17 Antibody (614013), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 30038497 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30038497 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30038497 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB19241A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SOX17 Monoclonal antibody specifically detects SOX17 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SOX17
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 614013
Conjugado APC
Dilución Immunocytochemistry
Formulación PBS
Alias de gen FLJ22252, SRY (sex determining region Y)-box 17, SRY-related HMG-box transcription factor SOX17, transcription factor SOX-17, VUR3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human SOX17, Asp177-Val414, Accession # Q9H6I2
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64321
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.