Learn More
Beschreibung
SOX10 Monoclonal specifically detects SOX10 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array, Flow (Intracellular).
Spezifikation
Spezifikation
| Antígeno | SOX10 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), SDS-Page |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SOX10/991 |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.5-1 ug/ml, Flow Cytometry 0.5-1 ug/million cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5-1 ug/ml, SDS-Page, Protein Array 1:100-1:2000 |
| Formulación | 10mM PBS with 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | MGC15649, PCWH, SRY (sex determining region Y)-box 10, SRY-related HMG-box gene 10, transcription factor SOX-10, WS4C, WS4mouse, human homolog of |
| Símbolos de los genes | SOX10 |
| Mehr anzeigen |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?