Descripción
SOX10 Monoclonal specifically detects SOX10 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Flow (Intracellular).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SOX10 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SOX10/991 |
| Conjugado | APC |
| Dilución | Flow Cytometry, Flow (Intracellular) |
| Formulación | PBS with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gen | MGC15649, PCWH, SRY (sex determining region Y)-box 10, SRY-related HMG-box gene 10, transcription factor SOX-10, WS4C, WS4mouse, human homolog of |
| Símbolos de los genes | SOX10 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
For Research Use Only (RUO)