missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOX1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18128431 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18128431 0.025 mg 25 microgramos
18727683 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18128431

Marca: Novus Biologicals NBP224486SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

SOX1 Polyclonal specifically detects SOX1 in Human, Mouse, Equine, Opossum, Primate, Xenopus samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SOX1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot reported by customer review
Formulación PBS, 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q80XF2
Alias de gen SRY (sex determining region Y)-box 1, SRY-related HMG-box gene 1, transcription factor SOX-1
Símbolos de los genes SOX1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A portion of amino acids 100-150 of human SOX1 was used as the immunogen.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6656
Especificidad de la prueba The amino acid sequence used as immunogen is 100% homologous in human, rhesus monkey, macaque, orangutan, gorilla, chimpanzee, cow, and opossum, 95% homologous in dog and wild boar, 90% homologous in cat and rat, and 85% homologous in mouse.
Especies diana Human, Mouse, Equine, Opossum, Primate, Xenopus species
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.