missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SOX1 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18171553 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18171553 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18171553 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP224486AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SOX1 Polyclonal specifically detects SOX1 in Human, Mouse, Equine, Opossum, Primate, Xenopus samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SOX1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen SRY (sex determining region Y)-box 1, SRY-related HMG-box gene 1, transcription factor SOX-1
Símbolos de los genes SOX1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A portion of amino acids 100-150 of human SOX1 was used as the immunogen.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cells
Primario o secundario Primary
Especies diana Human, Mouse, Equine, Opossum, Primate, Xenopus species
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.