Learn More
Cytiva Columnas para IEX SOURCE™Tricorn™
Código de producto. p-3676618 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Columna preempaquetada SOURCE 15Q
Columna preempaquetada SOURCE 15S
Tipo de ligando:
Amonio cuaternario
Grupo sulfonato
Intervalo de pH:
De 2 a 12
De 2 a 13
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10248574
Marca: Cytiva 17518201
Includes
Tricorn columns have Valco fittings for AKTAdesign™ systems and are supplied with M6 connectors for FPLC Systems, instruction book, and two stop plugs attached to the column.
SOURCE 15Q 4,6/100 PE es un fuerte intercambiador de aniones preempaquetado en una columna Tricorn para la purificación a escala de laboratorio intermedia y el pulido a gran escala de biomoléculas con cromatografía de intercambio iónico.
Columnas de intercambio iónico preempaquetadas para cromatografía de intercambio iónico de alto rendimiento de proteínas, péptidos, polinucleótidos y otras biomoléculas
  • Las columnas PEEK de 4,6/100 proporcionan purificaciones rápidas y de alta resolución a escala de laboratorio y escalamiento sencillo
  • Disponible con anión fuerte de amonio cuaternario (15Q) o intercambiador de catión (15S) fuerte de sulfonato de metilo
  • Las partículas rígidas, monodispersas y esféricas con distribución controlada del tamaño de los poros ofrecen excelentes características de flujo
  • Carga de muestras de hasta 25 mg de proteína/ml
  • Alta estabilidad en disolventes orgánicos y con pH extremo
Recommended Storage
4 to 30°C, 20% Ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón Todos los tampones de intercambio iónico comunes
Tipo de producto Columna preempaquetada SOURCE 15S
Volumen del lecho 1.7mL
Diámetro interior (imperial) 0,18 in
Diámetro interior (métrico) 4,6mm
Cantidad 1 x 1.7mL
Altura (imperial) 3,93 in
Altura (métrico) 100 mm
Caudal < 5 l/min
Material PEEK
Tipo de ligando Grupo sulfonato
Presión máxima 40bar
Intervalo de pH De 2 a 13
Tamaño de partículas 15 μm
Tipo de soporte Poliestireno/divinilbenceno
Contenido y almacenamiento De 4° a 30 °C
Tipo de columna Ion Exchange Column
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de intercambio iónico de alto rendimiento de proteínas, péptidos, polinucleótidos y otras biomoléculas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Source 15S 4.6/100 PE
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol