Learn More
Cytiva Columnas para IEX SOURCE™Tricorn™
Código de producto. 10772447 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Columna preempaquetada SOURCE 15Q
Columna preempaquetada SOURCE 15S
Tipo de ligando:
Amonio cuaternario
Grupo sulfonato
Intervalo de pH:
De 2 a 12
De 2 a 13
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10772447
Marca: Cytiva 17518101
Includes
Tricorn columns have Valco fittings for AKTAdesign™ systems and are supplied with M6 connectors for FPLC Systems, instruction book, and two stop plugs attached to the column.
SOURCE 15Q 4,6/100 PE es un fuerte intercambiador de aniones preempaquetado en una columna Tricorn para la purificación a escala de laboratorio intermedia y el pulido a gran escala de biomoléculas con cromatografía de intercambio iónico.
  • Los medios 15Q SOURCE son muy adecuados para purificaciones rápidas de alta resolución y ampliación sencilla
  • Las partículas rígidas, monodispersas y esféricas con distribución controlada del tamaño de los poros ofrecen excelentes características de flujo, carga de muestras de hasta 25 mg de proteína/ml y una mayor estabilidad en disolventes orgánicos y extremos de pH
  • Capacidad mejorada en comparación con MonoBeads pero con una resolución ligeramente inferior.
Recommended Storage
4 to 30°C, 20% Ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón Todos los tampones de intercambio iónico comunes
Tipo de producto Columna preempaquetada SOURCE 15Q
Volumen del lecho 1.7mL
Diámetro interior (imperial) 0,18 in
Diámetro interior (métrico) 4,6mm
Cantidad 1 x 1.7mL
Altura (imperial) 3,93 in
Altura (métrico) 100 mm
Caudal < 5 l/min
Material PEEK
Tipo de ligando Amonio cuaternario
Presión máxima 40bar
Intervalo de pH De 2 a 12
Tamaño de partículas 15 μm
Tipo de soporte Poliestireno/divinilbenceno
Contenido y almacenamiento De 4° a 30 °C
Tipo de columna Ion Exchange Column
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de intercambio iónico de alto rendimiento de proteínas, péptidos, polinucleótidos y otras biomoléculas