Descripción
Sortilin Monoclonal specifically detects Sortilin in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Sortilin |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL6528 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500, Knockdown Validated |
| Formulación | PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% sodium azide |
| Alias de gen | 100 kDa NT receptor, Glycoprotein 95, Gp95LDLCQ6, Neurotensin receptor 3, NT3NTR3, sortilin, sortilin 1 |
| Símbolos de los genes | SORT1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |